Learn More
Octaacétyl xylotriose, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Octaacetyl Xylotriose |
| CAS | 67226-05-5 |
| Formule moléculaire | C31H42O21 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | O-2,3,4-Tri-O-acetyl-beta-D-xylopyranosyl-(1-4)-O-2,3-di-O-acetyl-beta-D-xylopyranosyl-(1-4)-D-xylopyranose 1,2,3-Triacetate, (3R,4S,5R)-5-(((2S,3R,4S,5R)-3,4-Diacetoxy-5-(((2S,3R,4S,5R)-3,4,5-triacetoxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4-triyl Triacetate |
| Formule InChI | InChI=1S/C31H42O21/c1-12(32)43-20-9-41-30(27(48-17(6)37)23(20)44-13(2)33)52-22-11-42-31(28(49-18(7)38)25(22)46-15(4)35)51-21-10-40-29(50-19(8)39)26(47-16(5)36)24(21)45-14(3)34/h20-31H,9-11H2,1-8H3/t20-,21-,22-,23+,24+,25+,26-,27-,28-,29?,30+,31+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@@H]1CO[C@@H](O[C@@H]2CO[C@@H](O[C@@H]3COC(OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]3OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]2OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| Nom IUPAC | [(3R,4S,5R,6S)-4,5-diacétyloxy-6-[(3R,4S,5R,6S)-4,5-diacétyloxy-6-[(3R,4S,5R)-4,5,6-triacétyloxyoxan-3-yl]oxyoxan-3-yl]oxyoxan-3-yl] acétate de [(3R,4S,5R)-4,5,6-triacétyloxyoxan-3-yl]oxyoxan-3-yl]oxyoxan-3-yl] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 750.65 |
| Poids de la formule | 750.2219 |