Learn More
Octacosane, 99+%
Code produit 13458338 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13458338 500 g Flacon en verre 500g
10245320 5 g Flacon en verre -
10306680 25 g Flacon en verre 25g
10403255 100 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 13458338 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 129275000
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS : 630-02-4 | C28H58 | 394,77 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 630-02-4
Formule moléculaire C28H58
Poids moléculaire (g/mol) 394.77
Numéro MDL MFCD00009355
Clé InChI ZYURHZPYMFLWSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-octacosane, n-octcosane, unii-vff49836p8, ch3-ch2 26-ch3, octacosane, analytical standard, ccris 680, octacosane, n, octacosane, heptacosane, methyl, n-octacosane 10g
CID PubChem 12408
ChEBI CHEBI:32943
Nom IUPAC octacosane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Octacosane
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 61.0°C to 64.0°C
Couleur Blanc
Densité 0.8067g/mL
Point d’ébullition 440.0°C
Point d’éclair 227°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)26CH3
Quantité 500 g
Beilstein 01,I,71
Gravité spécifique 0.8067
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene, chloroform
Poids de la formule 394.76
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Flocons brillants ou poudre
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement