Learn More
Octadécadéthylnonasiloxane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Octadecamethylnonasiloxane |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H54O9Si9/c1-28(2)19-29(3,4)21-31(7,8)23-33(11,12)25-35(15,16)27-36(17,18)26-34(13,14)24-32(9,10)22-30(5,6)20-28/h1-18H3 |
| Poids de la formule | 666.1691 |