Learn More
Octadécane, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Octadecane |
| Point de fusion | 28.0°C to 31.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Densité | 0.7770g/mL |
| Point d’ébullition | 317.0°C |
| Point d’éclair | 166°C |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | CH3(CH2)16CH3 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Octadecane
- Dangers
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P331-NE PAS faire vomir.