Learn More
Acide octadécanoïque 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-pipéridinyl]éthyle]-6,7,8,9-tétrahydro-2-méthyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-9-yl Ester, TRC
Code produit 30007616
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30007616 25 mg 25mg
30135630 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30007616 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO23558025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1172995-13-9
Formule moléculaire C41 H61 F N4 O4
Poids moléculaire (g/mol) 692.95
Synonyme Octadecanoic acid, 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl ester, 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl octadecanoate, 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl Octadecanoate
Nom IUPAC [3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)pipéridine-1-yl]-2-méthyl-4-oxo-6,7,8,9-tétrahydropyrido[1,2-a]pyrimidine-9-yl] octadécanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC1CCCN2C(=O)C(=C(C)N=C12)CCN3CCC(CC3)c4noc5cc(F)ccc45
Spécification
Nom chimique ou matériau Octadecanoic Acid 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl Ester
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C41H61FN4O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-38(47)49-36-19-18-26-46-40(36)43-31(2)34(41(46)48)25-29-45-27-23-32(24-28-45)39-35-22-21-33(42)30-37(35)50-44-39/h21-22,30,32,36H,3-20,23-29H2,1-2H3
Poids de la formule 692.4677