Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Remplissage des colonnes
- Macherey-Nagel™ C18 en phase octadécyle Polygosil™
Macherey-Nagel™ C18 en phase octadécyle Polygosil™
Code produit 10778222 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Granulométrie:
5 μm
7 μm
10 μm
Porosité:
100 Å
1000Å
300 Å
60 Å
Conditionnement:
100g
10g
14 product options available for selection
| Code produit | Quantité | Granulométrie | Porosité | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 10778222 | 100 g | 10 μm | 100 Å | 100g |
| 10104601 | 100 g | 10 μm | 60 Å | 100g |
| 10505961 | 100 g | 5 μm | 100 Å | 100g |
| 10641292 | 100 g | 5 μm | 60 Å | 100g |
| 10515781 | 100 g | 7 μm | 1000Å | 100g |
| 10566121 | 100 g | 7 μm | 300 Å | 100g |
| 10194591 | 100 g | 7 μm | 60 Å | 100g |
| 10022681 | 10 g | 10 μm | 100 Å | 10g |
| 10419351 | 10 g | 10 μm | 60 Å | 10g |
| 10595951 | 10 g | 5 μm | 100 Å | 10g |
| 10746692 | 10 g | 5 μm | 60 Å | 10g |
| 10296401 | 10 g | 7 μm | 1000Å | 10g |
| 10032741 | 10 g | 7 μm | 300 Å | 10g |
| 10595771 | 10 g | 7 μm | 60 Å | 10g |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
10778222
Fournisseur
Macherey-Nagel™
Code fournisseur
711580.100
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article.
Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Spécification
| Granulométrie | 10 μm |
| Porosité | 100 Å |
| Technique | Chromatographie liquide |
| Quantité | 100 g |
| Type de produit | Phases C18 Polygosil |