Learn More
Octadécylbenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10525291 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10525291 10 g Flacon en verre 10g
10091981 1 g Flacon en verre 1g
10319033 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10525291 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 124700100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.00€
    175.65€ / 10g
    Économisez 36.35€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 4445-07-2 | C24H42 | 330.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4445-07-2
Formule moléculaire C24H42
Poids moléculaire (g/mol) 330.59
Numéro MDL MFCD00048500
Clé InChI WSVDSBZMYJJMSB-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC octadécylbenzène
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Octadecylbenzene
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 32°C to 36°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 249°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5(CH2)17CH3
Quantité 10 g
Synonyme 1-phenyloctadecane, benzene, octadecyl, n-octadecylbenzene, stearylbenzene, 2-phenyloctadecane, octadecane, 1-phenyl, n-octadecyl benzene, acmc-2097fm, octadecane, 1-phenyl-8ci, 1-phenyloctadecane, analytical standard
CID PubChem 78187
Poids de la formule 330.59
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Faible fusion de solide