Learn More
Octadecyltriethoxysilane, 85%, BLD Pharm™
Code produit 31428015
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31428015 100 g
31421631 25 g
31422980 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31428015 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD145311100g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Specifications
Nom chimique ou matériau Octadecyltriethoxysilane
CAS 7399-00-0
Formule moléculaire C24H52O3Si
Numéro MDL MFCD00039875
Quantité 100 g
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Poids moléculaire (g/mol) 416.75
Pourcentage de pureté 85%