Learn More
Octadécyltriéthoxysilane, TRC
Code produit 30421379
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30421379 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30421379 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO1484935G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Octadecyltriethoxysilane
CAS 7399-00-0
Formule moléculaire C24 H52 O3 Si
Quantité 5 g
Synonyme Triethoxyoctadecylsilane, LS 6970, ODES, P 09775, S 12325, SIO 6645.0, Si 118, Stearyltriethoxysilane, n-Octadecyltriethoxysilane
Formule InChI InChI=1S/C24H52O3Si/c1-5-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-28(25-6-2,26-7-3)27-8-4/h5-24H2,1-4H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Nom IUPAC Triéthoxy(octadécyl)silane
Poids moléculaire (g/mol) 416.753
Poids de la formule 416.369