Learn More
Octadécyltriméthoxysilane (>85 %), TRC
Code produit 30179270
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179270 250 mg 250mg
30179176 2.5 g 2.50g
30179092 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30179270 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO148538250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3069-42-9
Formule moléculaire C21H46O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 374.67
Nom IUPAC triméthoxy(octadécyl)silane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Octadecyltrimethoxysilane
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H46O3Si/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25(22-2,23-3)24-4/h5-21H2,1-4H3
Poids de la formule 374.3216