Learn More
Octadécyltriméthoxysilane, 90 %, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10657251 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Pakningsstørrelse:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Conditionnement Pakningsstørrelse
10657251 25 mL Flacon en verre 25mL
10300994 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10657251 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 313600250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Se alle kampagner
 Article restreint
En stock
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 3069-42-9 | C21H46O3Si | 374.69 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3069-42-9
Formule moléculaire C21H46O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 374.69
Numéro MDL MFCD00043060
Clé InChI SLYCYWCVSGPDFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme octadecyltrimethoxysilane, trimethoxy octadecyl silane, n-octadecyltrimethoxysilane, stearyltrimethoxysilane, silane, trimethoxyoctadecyl, octadecyl-trimethoxysilane, acmc-209hi7, ksc491g4l, trimethoxy octadecyl silane, technical grade
CID PubChem 76486
Nom IUPAC triméthoxy(octadécyl)silane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Octadecyltrimethoxysilane
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 13°C to 17°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8800g/mL
Point d’ébullition 170°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair 139°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. Total octadecyltrimethoxysilanes (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)17Si(OCH3)3
Indice de réfraction 1.4380 to 1.44
Quantité 25 mL
Gravité spécifique 0.88
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble (reacts)
Poids de la formule 374.69
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Octadecyltrimethoxysilane
Signalord
  • Attention
Farekategori
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Faresætning
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Sikkerhedssætning
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Octadecyltrimethoxysilane
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.