Learn More
Octafluoro-1,4-diiodobutane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10664185 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10664185 5 g Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10664185 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 426320050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Octafluoro-1, 4-diiodobutane
CAS 375-50-8
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -9.0°C
Couleur Incolore à jaune ou rose
Densité 2.4740g/mL
Point d’ébullition 150.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4F8I2
Formule linéaire CF2(I)(CF2)2CF2I
Indice de réfraction 1.4280 to 1.4320 (20°C, 589nm)
Numéro MDL MFCD00042263
Quantité 5 g
Gravité spécifique 2.474
Synonyme 1,4-diiodooctafluorobutane, octafluoro-1,4-diiodobutane, 1,4-diiodoperfluorobutane, perfluoro-1,4-diiodobutane, 1,4-diiodo octafluorobutane, butane, 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-1,4-diiodo, acmc-1aigi, i cf2 4i, 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-1,4-diiodo-butane
Clé InChI JILAKKYYZPDQBE-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(I)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Nom IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-1,4-diiodobutane
Poids moléculaire (g/mol) 453.84
CID PubChem 78993
Poids de la formule 453.83
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Octafluoro-1,4-diiodobutane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.