Learn More
Octafluoro-4,4'-biphénol, TRC
Code produit 30425330
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30425330 100 mg -
30418544 500 mg 500mg
30425110 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30425330 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO273108100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2200-70-6
Formule moléculaire C12H2O2F8
Poids moléculaire (g/mol) 330.13
Nom IUPAC 2,3,5,6-tétrafluoro-4-(2,3,5,6-tétrafluoro-4-hydroxyphényl)phénol
SMILES Oc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)c2c(F)c(F)c(O)c(F)c2F
Spécification
Nom chimique ou matériau Octafluoro-4,4'-biphenol
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H2F8O2/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16/h21-22H
Poids de la formule 329.9927