Learn More
Octafluoronaphtalène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10571881 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10571881 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10571881 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 291530010
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Octafluoronaphthalene
Note relative au nom 96%
CAS 313-72-4
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 85.0°C to 90.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 209.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10F8
Numéro MDL MFCD00014307
Quantité 1 g
Beilstein 05, 1658
Synonyme octafluoronaphthalene, perfluoronaphthalene, naphthalene, octafluoro, octafluoronapthalene, octafiuoronaphthalene, acmc-1cr7y, octafluoronaphthalene 1g, octafluoronaphthalene radical anion
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Clé InChI JDCMOHAFGDQQJX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C12=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)C(=C(C(=C2F)F)F)F
Nom IUPAC 1,2,3,4,5,6,7,8-octafluoronaphtalène
Poids moléculaire (g/mol) 272.09
CID PubChem 67564
Poids de la formule 272.09
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Cristaux ou aiguilles