Learn More
Octahydrocyclopenta[b]morpholine, TRC
Code produit 30420562
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30420562 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30420562 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO30766610MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Octahydrocyclopenta[b]morpholine
CAS 1018639-83-2
Formule moléculaire C7 H13 N O
Quantité 10 mg
Synonyme Octahydrocyclopent[b]-1,4-oxazine, 2,3,4,4a,5,6,7,7a-Octahydrocyclopenta[b][1,4]oxazine, Octahydrocyclopenta[b][1,4]oxazine
Formule InChI InChI=1S/C7H13NO/c1-2-6-7(3-1)9-5-4-8-6/h6-8H,1-5H2
SMILES C1CC2NCCOC2C1
Nom IUPAC 2,3,4,4a,5,6,7,7a-octahydrocyclopenta[b][1,4]oxazine
Poids moléculaire (g/mol) 127.184
Poids de la formule 127.1