Learn More
Octahydrocyclopenta[b]morpholine, TRC
Product Code. 30411927
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Unit Size:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30411927 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30411927 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCO30766650MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Octahydrocyclopenta[b]morpholine
CAS 1018639-83-2
Formule moléculaire C7 H13 N O
Quantité 50 mg
Synonyme Octahydrocyclopent[b]-1,4-oxazine, 2,3,4,4a,5,6,7,7a-Octahydrocyclopenta[b][1,4]oxazine, Octahydrocyclopenta[b][1,4]oxazine
Formule InChI InChI=1S/C7H13NO/c1-2-6-7(3-1)9-5-4-8-6/h6-8H,1-5H2
SMILES C1CC2NCCOC2C1
Nom IUPAC 2,3,4,4a,5,6,7,7a-octahydrocyclopenta[b][1,4]oxazine
Poids moléculaire (g/mol) 127.184
Poids de la formule 127.1