Learn More
Octaméthylcyclotétrasiloxane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10226560 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10226560 25 g Flacon en verre 25g
10286600 100 g Flacon en verre 100g
10434945 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10226560 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 216470250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.60€
    29.65€ / 25g
    Économisez 2.95€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 556-67-2 | C8H24O4Si4 | 296.61 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 556-67-2
Formule moléculaire C8H24O4Si4
Poids moléculaire (g/mol) 296.61
Numéro MDL MFCD00003269
Clé InChI HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme octamethylcyclotetrasiloxane, cyclotetrasiloxane, octamethyl, oktamethylcyklotetrasiloxan, cyclic dimethylsiloxane tetramer, omcts, nuc silicone vs 7207, union carbide 7207, silicone sf 1173, oktamethylzyklotetrasiloxan, unii-cz227117je
CID PubChem 11169
ChEBI CHEBI:25640
Nom IUPAC 2,2,4,4,6,6,8,8-octaméthyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tétraoxatétrasilocane
SMILES C[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Octamethylcyclotetrasiloxane
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 17.0°C to 18.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.9560g/mL
Point d’ébullition 175.0°C to 176.0°C
Point d’éclair 56°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.3950 to 1.3970
Quantité 25 g
Beilstein 04, III, 1885
Merck Index 15, 6836
Gravité spécifique 0.956
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in carbon tetrachloride
Poids de la formule 296.61
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Des mesures