Learn More
Octaméthylcyclotétrasiloxane, TRC
Code produit 30135981
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135981 25 g 25g
30040592 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30135981 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO23714525G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 556-67-2
Formule moléculaire C8 H24 O4 Si4
Poids moléculaire (g/mol) 296.62
Synonyme Cyclotetrasiloxane, octamethyl- (8CI,9CI), 2,2,4,4,6,6,8,8-Octamethylcyclotetrasiloxane, 2,2,4,4,6,6,8,8-Octamethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, Abil K 4, Additive 8030, Cyclic dimethylsiloxane tetramer, D 4, DC 244, DC 344, DC 5258, DWQ 110, DWQ 120, Dabco DC 5258, Dow Corning 244, Dow Corning 244 Fluid, Dow Corning 344, KF 994, LS 8620, Mirasil CM 4, NSC 345674, NUC Silicone VS 7207, Octamethylcyclotetrasiloxane, Octamethylcyclotetrasiloxanes, PMX 0110, SF 1173, SH 244, SH 244 Fluid, SH 30, SH 344, Silbione 70045V2, Silbione V 2, TSF 404, Tetracyclomethicone, UC 7207, Union Carbide 7207, VS 7207, Volasil 244, XF 3803, Y 7175, YF 393, ZBH 270
Nom IUPAC 2,2,4,4,6,6,8,8-octamétyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tétraoxattrasilocan
SMILES C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Octamethylcyclotetrasiloxane
Notes de qualité de la pureté GC
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C8H24O4Si4/c1-13(2)9-14(3,4)11-16(7,8)12-15(5,6)10-13/h1-8H3
Poids de la formule 296.0752
Pourcentage de pureté >95%