Learn More
Octan-2-ol, 98+ %, pur, Fisher Chemical
Code produit 10627612 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10627612 2.5 L 2.50L
10598620 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10627612 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur O/0100/17
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
C8H18O, numéro CAS-123-96-6, alcool sec-caprylique, n-octan-2-ol, méthylhexylcarbinol, hexylméthylcarbinol, alcool 2 octyl, 2-hydroxyoctane, dl-2-octanol, 2-octanol, alcool 1-méthylheptyl, 1-méthylheptanol, 2,5 L, 174°C, CHEBI:37869, jaune, 130,23 g/mol, SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N, -38°C
C8H18O, CAS Number-123-96-6, sec-caprylic alcohol, n-octan-2-ol, methylhexylcarbinol, hexylmethylcarbinol, 2-octyl alcohol, 2-hydroxyoctane, dl-2-octanol, 2-octanol, 1-methylheptyl alcohol, 1-methylheptanol, 2.5L, 174 deg.C, CHEBI:37869, Yellow, 130.23g/mol, SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N, -38 deg.C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-96-6
Formule moléculaire C8H18O
Poids moléculaire (g/mol) 130.231
Numéro MDL 4591
Clé InChI SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-octanol, 2-octyl alcohol, hexylmethylcarbinol, 2-hydroxyoctane, sec-caprylic alcohol, 1-methylheptanol, methylhexylcarbinol, 1-methylheptyl alcohol, dl-2-octanol, n-octan-2-ol
CID PubChem 20083
ChEBI CHEBI:37869
Nom IUPAC octan-2-ol
SMILES CCCCCCC(C)O
Spécification
Point de fusion -38°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 174°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 2.5 L
Poids de la formule 130.23g/mol
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-2-Octanol