Learn More
Octanal, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Octanal |
| CAS | 124-13-0 |
| Formule moléculaire | C8 H16 O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Octanal, Aldehyde C 8, Antifoam LF, Caprylaldehyde, Caprylic aldehyde, NSC 1508, NSC 8969, Octaldehyde, Octanaldehyde, Octanoic aldehyde, Octylaldehyde, n-Caprylaldehyde, n-Octaldehyde, n-Octanal, n-Octyl aldehyde, n-Octylal |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h8H,2-7H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCC=O |
| Nom IUPAC | octane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 128.21 |
| Poids de la formule | 128.1201 |