Code produit 15625450
Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Click to view available options
Conditionnement:
Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
Quantité
Conditionnement
Conditionnement
15625450
1 L
Flacon en verre
1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit
15625450
Fournisseur
Honeywell Research Chemicals
Code fournisseur
4122361L
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Qualité réactif, 98 %
≥95 % pour usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
CAS
111-65-9
Formule moléculaire
C8H18
Poids moléculaire (g/mol)
114.232
Numéro MDL
MFCD00009556
Clé InChI
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme
n-octane, oktan, oktanen, ottani, oktanen dutch, heptane, methyl, oktan polish, ottani italian, octane, all isomers, unii-x1rv0b2fjv
CID PubChem
356
ChEBI
CHEBI:17590
Nom IUPAC
octane
SMILES
CCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau
Octane
Point de fusion
-57°C
Densité
0.703g/mL at 25°C
Point d’ébullition
125°C to 127°C
Point d’éclair
13°C (55.4°F)
Spectre IR
Conforms to structure
Conditionnement
Flacon en verre
Formule linéaire
CH3 (CH2 )6 CH3
Indice de réfraction
n20/D 1.398
Quantité
1 L
Numéro UN
UN1262
Beilstein
1696875
Densité de vapeur
3.9 (vs air)
Poids de la formule
114.23g/mol
Pourcentage de pureté
98%
Forme physique
Liquid
Afficher plus
Afficher moins
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité.
Politique de confidentialité .
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?