Learn More
Octane, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | n-Octane |
| CAS | 111-65-9 |
| Formule moléculaire | C8 H18 |
| Quantité | 500 mL |
| Synonyme | Octane, NSC 9822, n-Octane |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCC |
| Nom IUPAC | octane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 114.23 |
| Poids de la formule | 114.1409 |