Learn More
Acide octanoïque, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Caprylic Acid |
| CAS | 124-07-2 |
| Formule moléculaire | C8 H16 O2 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | 1-Heptanecarboxylic acid, Caprylic acid, Cg 100, Cg 100 (fatty acid), Edenor 8-99MY, Edenor C 8-98-100, Emery 657, Kortacid 0899, Lunac 8-95, Lunac 8-98, NAA 82, NSC 5024, Neo-Fat 8, Neo-Fat 8S, Octylic acid, Prifac 2901, n-Caprylic acid, n-Octanoic acid, n-Octoic acid, n-Octylic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10) |
| SMILES | CCCCCCCC(=O)O |
| Nom IUPAC | acide caprylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 144.21 |
| Poids de la formule | 144.115 |