Learn More
Octanophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430244
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430244 25 g 25g
11420244 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11430244 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13652.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1674-37-9 | C14H20O | 204.31 g/mol
Octanophenone is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’octanophénone est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol chaud, l’acétone, le toluène et d’autres solvants organiques courants. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1674-37-9
Formule moléculaire C14H20O
Poids moléculaire (g/mol) 204.31
Numéro MDL MFCD00003554
Clé InChI UDEVCZRUNOLVLU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme octanophenone, heptyl phenyl ketone, 1-octanone, 1-phenyl, caprylophenone, n-octanophenone, ketone, heptyl phenyl, 4-n-butylbutyrophenone, 1-phenyl-octan-1-one, acmc-1axlq
CID PubChem 74291
Nom IUPAC 1-phényloctan-1-one
SMILES CCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Octanophenone
Point de fusion 22°C to 24°C
Densité 0.938
Point d’ébullition 285°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.504
Quantité 25 g
Beilstein 1868534
Informations sur la solubilité Soluble in hot ethanol,acetone,toluene and other common organic solvents. Insoluble in water.
Poids de la formule 204.31
Pourcentage de pureté 98%