Learn More
Octanophénone, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10671063 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10671063 5 g Flacon en verre 5g
10207320 25 g Flacon en verre 25g
10085953 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10671063 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 279360050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1674-37-9 | C14H20O | 204.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1674-37-9
Formule moléculaire C14H20O
Poids moléculaire (g/mol) 204.31
Numéro MDL MFCD00003554
Clé InChI UDEVCZRUNOLVLU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme octanophenone, heptyl phenyl ketone, 1-octanone, 1-phenyl, caprylophenone, n-octanophenone, ketone, heptyl phenyl, 4-n-butylbutyrophenone, 1-phenyl-octan-1-one, acmc-1axlq
CID PubChem 74291
Nom IUPAC 1-phényloctan-1-one
SMILES CCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Octanophenone
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.93g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CO(CH2)6CH3
Indice de réfraction 1.5024 to 1.5054 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Poids de la formule 204.31
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide