Learn More
Chlorure d’octanoyl 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11372196
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11372196 100 mL 100mL
11382196 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11372196 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03526.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 111-64-8 | C8H15ClO | 162.657 g/mol
Octanoyl chloride is used to produce adhesives. It is used as an acylating agent for a variety of compounds such as sugars (e.g. Sucrose, aromatic compounds (e.g. Anisole and monoglycerides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure d’octanoyle sert à produire des adhésifs. Il sert d’agent d’acylation pour divers composés tels que les sucres (p. ex. saccharose, composés aromatiques (p. ex. anisole et monoglycérides.
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques (acétone, chloroforme, toluène, THF). Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les bases, alcools, mines, agents oxydants. Stocker loin de l’alcool et des amines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-64-8
Formule moléculaire C8H15ClO
Poids moléculaire (g/mol) 162.657
Numéro MDL MFCD00000766
Clé InChI REEZZSHJLXOIHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme capryloyl chloride, caprylyl chloride, n-octanoyl chloride, caprylic acid chloride, octanoic acid chloride, octanoic chloride, octanoylchloride, ccris 5990, caprylic chloride, octanoyl-chloride
CID PubChem 8124
Nom IUPAC Chlorure d’octanoyle
SMILES CCCCCCCC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Octanoyl chloride
Point de fusion -63°C
Densité 0.942
Point d’ébullition 195°C
Point d’éclair 80°C (176°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.435
Quantité 100 mL
Numéro UN UN3265
Beilstein 635917
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in organic solvents (acetone,chloroform,toluene,THF). Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 162.66
Pourcentage de pureté 99%