Learn More
Chlorure d’octanoyl 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10607292 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10607292 100 g Flacon en verre 100g
10697092 5 g Flacon en verre 5g
10489050 500 g Flacon en verre 500g
10249583 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10607292 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 129431000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 111-64-8 | C8H15ClO | 162.66 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-64-8
Numéro MDL MFCD00000766
Clé InChI REEZZSHJLXOIHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme capryloyl chloride, caprylyl chloride, n-octanoyl chloride, caprylic acid chloride, octanoic acid chloride, octanoic chloride, octanoylchloride, ccris 5990, caprylic chloride, octanoyl-chloride
CID PubChem 8124
Nom IUPAC Chlorure d’octanoyle
SMILES CCCCCCCC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Octanoyl chloride
Note relative au nom 99%
Acidité 1% max.
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -63.0°C
Densité 0.9500g/mL
Point d’ébullition 195.0°C
Point d’éclair 75°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H15ClO
Formule linéaire CH3(CH2)6COCl
Indice de réfraction 1.4340 to 1.4360
Quantité 100 g
Beilstein 02, 348
Gravité spécifique 0.95
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with alcohol, miscible with most common organic solvents, soluble in ether
Poids moléculaire (g/mol) 162.66
Viscosité 1.51 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 162.66
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Octanoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.