Learn More
Chlorure d'octanoyle, TRC
Code produit 30426460
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30426460 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30426460 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO2397401G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Octanoyl Chloride
CAS 111-64-8
Formule moléculaire C8H15ClO
Quantité 1 g
Synonyme 1-Octanoic Acid Chloride, Caprylic Acid Chloride, Capryloyl Chloride, Caprylyl Chloride, Octanoic Acid Chloride, Octanoic Chloride, n-Octanoyl Chloride
Formule InChI InChI=1S/C8H15ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3
SMILES CCCCCCCC(=O)Cl
Nom IUPAC Chlorure d’octanoyle
Poids moléculaire (g/mol) 162.66
Poids de la formule 162.0811