Learn More
Tocris Bioscience™ (±)-Octanoylcarnitine chloride
Description
Homolog of acetylcarnitine chloride (Cat. No. 0355). Acylcarnitines are important intermediates in lipid metabolism.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (±)-Octanoylcarnitine chloride |
| CAS | 18822-86-1 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule moléculaire | C15H30ClNO4 |
| Poids de la formule | 323.86 |
| Pureté | >98% |
| Poids moléculaire | 323.858 |