Learn More
Octazamide, MedChemExpress
Code produit 16453149
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16453149 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16453149 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYU00101
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress Octazamide (ICI-US 457) is an analgesic drug.
Octazamide (ICI-US 457) is an analgesic drug.
Spécification
Nom chimique ou matériau Octazamide
CAS 56391-55-0
Couleur Incolore
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H15NO2
Quantité 1 mg
Synonyme ICI-US 457
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1)N2CC(COC3)C3C2
Poids moléculaire (g/mol) 217.26
Poids de la formule 217.26
Pourcentage de pureté 98.55%
Qualité Research
Forme physique Liquid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation