Learn More
Dihydrochlorure d’octénidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Octenidine dihydrochloride is used as a antiseptic for skin, mucous Membranes and wounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le dihydrochlorure d’octénidine est utilisé comme antiseptique pour la peau, les membranes muqueuses et les plaies.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde et le méthanol.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Octenidine dihydrochloride |
| Point de fusion | 214°C |
| Quantité | 5 g |
| Merck Index | 14,6754 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol. |
| Poids de la formule | 623.83 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
- Octenidine dihydrochloride
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: N,N'-(Decane-1,10-diyldi-1(4H)-pyridyl-4-yli dene)bis(octylammonium) dichloride