Learn More
Octenidine dihydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16491466
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491466 200 mg
16481148 5 g
16462379 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16491466 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB2170A
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Octenidine dihydrochloride is an effective antiseptic compound for skin mucous membranes and wounds.
Octenidine dihydrochloride is an effective antiseptic compound for skin mucous membranes and wounds.
Spécification
Nom chimique ou matériau Octenidine dihydrochloride
CAS 70775-75-6
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C36H64Cl2N4
Quantité 200 mg
Informations sur la solubilité H2O : 33.33 mg/mL (53.43 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (8.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCC/N=C1C=CN(CCCCCCCCCCN(C=C/2)C=CC2=N/CCCCCCCC)C=C/1.Cl.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 623.83
Poids de la formule 623.83
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation