Learn More
Octenidine dihydrochlorure, TRC
Code produit 17973805
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17973805 25 g 25g
17922835 1 g 1g
17910345 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17973805 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO23915025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70775-75-6
Formule moléculaire C36 H62 N4 . 2 H Cl
Poids moléculaire (g/mol) 623.83
Synonyme N,N′-(1,10-decanediyldi-1(4H)-pyridinyl-4-ylidene)bis-1-Octanamine Dihydrochloride, Neo Kodan, Octeniderm, Octenidine 2HCl;Octenidine Dihydrochloride, Octenidine Hydrochloride, Octenidol, Octenilin, Win 41464-2
Nom IUPAC N-octyl-1-[10-[4-(octylamino)pyridine-1-ium-1-yl]décyl]pyridine-1-ium-4-amine ; Dichlorure
SMILES CCCCCCCC/N=C(C=C1)/C=CN1CCCCCCCCCCN(C=C/2)C=CC2=N/CCCCCCCC.[2ClH]
Spécification
Nom chimique ou matériau Octenidine Dihydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C36H62N4.2ClH/c1-3-5-7-9-15-19-27-37-35-23-31-39(32-24-35)29-21-17-13-11-12-14-18-22-30-40-33-25-36(26-34-40)38-28-20-16-10-8-6-4-2;;/h23-26,31-34H,3-22,27-30H2,1-2H3;2*1H
Poids de la formule 622.4508
Pourcentage de pureté >95%