Learn More
Octinoxate, MedChemExpress
Code produit. 16482319
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 g
Code produit. 16482319
Marque: Medchem Express HYB1234
MedChemExpress Octinoxate is an organic compound that is an ingredient in some sunscreens and lip balms, primarily used is in sunscreens and other cosmetics to absorb UV-B rays from the sun, protecting the skin from damage.
Octinoxate is an organic compound that is an ingredient in some sunscreens and lip balms, primarily used is in sunscreens and other cosmetics to absorb UV-B rays from the sun, protecting the skin from damage.
Spécification
Nom chimique ou matériau Octinoxate
CAS 5466-77-3
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H26O3
Quantité 1 g
Synonyme Octyl methoxycinnamate
Informations sur la solubilité Ethanol : 140 mg/mL (482.09 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (3.44 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC(CC)CCCC)/C=C/C1=CC=C(OC)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 290.4
Poids de la formule 290.4
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.