Learn More
Octisalate, MedChemExpress
Code produit 16498516
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498516 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16498516 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0929
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Octisalate is an organic compound used as an ingredient in sunscreens and cosmetics to absorb the full range of UVB rays from the sun.
Octisalate is an organic compound used as an ingredient in sunscreens and cosmetics to absorb the full range of UVB rays from the sun.
Spécification
Nom chimique ou matériau Octisalate
CAS 118-60-5
Couleur Incolore
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H22O3
Quantité 100 mg
Synonyme Octyl salicylate 2-Ethylhexyl salicylate
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (399.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC(CC)CCCC)C1=CC=CC=C1O
Poids moléculaire (g/mol) 250.33
Poids de la formule 250.33
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Liquid