Learn More
OctMAB, TRC
Code produit 30427632
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30427632 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30427632 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO2975031G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau OctMAB
CAS 1120-02-1
Formule moléculaire C21H46BrN
Quantité 1 g
Synonyme Octadecyltrimethylammonium Bromide, N,N,N-Trimethyl-1-octadecanaminium Bromide (9CI), Trimethyloctadecylammonium Bromide (8CI), Trimethyloctadecylammonium bromide (6CI,7CI), Catinal STB, Catinal STB 70, Eveite B 18, Morpan O, N,N,N-Trimethyl-1-octadecanaminium Bromide, N,N,N-Trimethyloctadecan-1-ammonium Bromide, OTAB, OTMA, Octadecyltrimethylammonium Bromide, STAB, Softex, SteartrimoniumBromide, Stearyltrimethylammonium Bromide, Stearyltrimonium Bromide, Trimethylstearylammonium Bromide, Vulnoc OB, Zeonet B, Zeonet BF, n-Octadecyltrimethylammonium Bromide
Formule InChI InChI=1S/C21H46N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(2,3)4;/h5-21H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Nom IUPAC bromure de triméthyl(octadécyl)azanium
Poids moléculaire (g/mol) 392.5
Poids de la formule 391.2814