Learn More
Octopamine hydrochloride, MedChemExpress
Description
Octopamine hydrochloride can stimulate alpha2-adrenoceptors (ARs) in Chinese hamster ovary cells transfected with human alpha2-ARs. Octopamine hydrochloride increased glycogenolysis, glycolysis, oxygen uptake, gluconeogenesis and the portal perfusion pressure.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Octopamine hydrochloride |
| CAS | 770-05-8 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C8H12ClNO2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | (±)-p-Octopamine hydrochloride |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (527.31 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (263.66 mM) |
| SMILES | OC(C1=CC=C(O)C=C1)CN.Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 189.64 |
| Afficher plus |