Learn More
Octyl 2-(Acetylamino)-2-deoxy-Beta-D-glucopyranoside, TRC
Code produit 30417226
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30417226 100 mg
30424694 25 mg
30415642 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30417226 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO268050100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 147126-58-7
Formule moléculaire C16 H31 N O6
Poids moléculaire (g/mol) 333.42
Nom IUPAC N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-octoxyoxan-3-yl]acetamide
SMILES CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1NC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Octyl 2-Acetamido-2-Deoxy-beta-D-Glucopyranoside
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H31NO6/c1-3-4-5-6-7-8-9-22-16-13(17-11(2)19)15(21)14(20)12(10-18)23-16/h12-16,18,20-21H,3-10H2,1-2H3,(H,17,19)/t12-,13-,14-,15-,16-/m1/s1
Poids de la formule 333.2151