Learn More
4-Méthoxycinnamate d’octyle, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10731531 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10731531 25 g Flacon en verre -
11985121 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10731531 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 291160250
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 5466-77-3 | C18H26O3 | 290.40 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5466-77-3
Formule moléculaire C18H26O3
Poids moléculaire (g/mol) 290.40
Numéro MDL MFCD00072582
Clé InChI YBGZDTIWKVFICR-UHFFFAOYNA-N
Synonyme bidd:er0152, octyl methoxy cinnamate omc, unii-4y5p7mud51 component, 2s-2-ethylhexyl 2e-3-4-methoxyphenyl prop-2-enoate
CID PubChem 11044481
Nom IUPAC (E)-3-(4-méthoxyphényl)prop-2-énoate de [(2S)-2-éthylhexyl]
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C=CC1=CC=C(OC)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Octyl 4-methoxycinnamate
Acidité 1mg KOH/g max.
Absorbance 830 (at 307 to 308nm in methanol) min.
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0090g/mL
Point d’éclair 193°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5430 to 1.5470
Quantité 25 g
Merck Index 15,6859
Gravité spécifique 1.009
Stabilisateur 0.05 to 0.1% BHT
Poids de la formule 290.39
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide