Learn More
Acétate d'octyle, 99+%
Code produit 10606871 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100 GR
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10606871 100 g Flacon en verre 100 GR
10179971 5 g Flacon en verre 5g
13428518 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10606871 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 310631000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS : 112-14-1 | C10H20O2 | 172,27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-14-1
Formule moléculaire C10H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.27
Numéro MDL MFCD00009562
Clé InChI YLYBTZIQSIBWLI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-octyl acetate, acetic acid, octyl ester, caprylyl acetate, 1-octyl acetate, acetic acid octyl ester, octyl ethanoate, n-octanyl acetate, n-octyl ethanoate, 1-octanol acetate, acetate c-8
CID PubChem 8164
ChEBI CHEBI:87495
Nom IUPAC Acétate d’octyle
SMILES CCCCCCCCOC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Octyl acetate
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.8680g/mL
Point d’ébullition 211.0°C
Point d’éclair 86°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CO2(CH2)7CH3
Indice de réfraction 1.4175 to 1.4195
Quantité 100 g
Gravité spécifique 0.868
Poids de la formule 172.27
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement