Learn More
Octyl Alpha-D-Glucopyranoside, TRC
Code produit 30410354
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30410354 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30410354 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO285000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 23-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29781-80-4
Formule moléculaire C14 H28 O6
Poids moléculaire (g/mol) 292.37
Synonyme α-D-Glucopyranoside, octyl (9CI, ACI), Glucopyranoside, octyl, α-D- (8CI), Octyl α-D-glucopyranoside (ACI), 1-O-Octyl-α-D-glucopyranoside, 1-Octyl α-D-glucopyranoside, GS-AG 8S, n-Octyl α-D-glucopyranoside, Octyl α-D-glucoside, Octyl α-glucoside, α-1-n-Octyl-D-glucopyranoside
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-octoxyoxane-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCCO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Octyl a-D-Glucopyranoside
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
Poids de la formule 292.1886