Learn More
Octyl β-D-thioglucopyranoside, TRC
Code produit 30413792
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30413792 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30413792 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO29500025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Octyl beta-D-Thioglucopyranoside
CAS 85618-21-9
Formule moléculaire C14 H28 O5 S
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C14H28O5S/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)19-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
SMILES CCCCCCCCS[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-octylsulfanyloxane-3,4,5-triol
Poids moléculaire (g/mol) 308.43
Poids de la formule 308.1657