Learn More
Octyl bêta-D-galactopyranoside, TRC
Code produit 30008964
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30008964 250 mg 250mg
30005209 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30008964 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO295003250MG
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40427-75-6
Formule moléculaire C14H28O6
Poids moléculaire (g/mol) 292.37
Synonyme β-D-Galactopyranoside, octyl (9CI, ACI), Galactopyranoside, octyl, β-D- (6CI), Octyl β-D-galactopyranoside (ACI), 1-O-Octyl-β-D-galactopyranoside, Octyl β-galactoside
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-octoxyoxane-3,4,5-triol
SMILES O[C@@H]([C@@H](CO)O[C@@H](OCCCCCCCC)[C@@H]1O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Octyl beta-D-galactopyranoside
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
Poids de la formule 292.1886