Learn More
Octyl bêta-D-Glucopyranoside, TRC
Code produit 30137443
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
5 g
10 g
Conditionnement:
100mg
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137443 10 g 10g
30134697 5 g 5g
30009689 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137443 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO28600010G
 Article restreint
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 29836-26-8
Formule moléculaire C14 H28 O6
Poids moléculaire (g/mol) 292.37
Synonyme β-D-Glucopyranoside, octyl (9CI, ACI), Glucopyranoside, octyl, β-D- (8CI), Octyl β-D-glucopyranoside (ACI), 1-n-Octyl β-D-glucopyranoside, 1-O-n-Octyl-β-D-glucopyranoside, 1-O-Octyl-β-D-glucopyranose, 1-O-Octyl-β-D-glucopyranoside, 1-Octyl β-D-glucopyranoside, 1-Octyl β-D-glucoside, BTB 11967, n-Octyl β-D-glucopyranoside, n-Octyl β-D-glucoside, Octyl glucoside, Octyl β-D-glucoside, Octyl β-D-glycopyranoside, Octyl β-glucopyranoside, PlantaCare 810, β-D-Octyl glucoside, β-Octyl monoglucoside
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-octoxyoxane-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifications
Nom chimique ou matériau N-Octyl-beta-D-glucopyranoside
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Poids de la formule 292.1886