Learn More
Chloroformiate d’octyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10731731 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10731731 5 g Flacon en verre 5g
10658634 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10731731 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 314550050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7452-59-7
Formule moléculaire C9H17ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 192.69
Numéro MDL MFCD00000652
Clé InChI VFXVAXFIFHSGNR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme octyl chloroformate, n-octyl chloroformate, chloroformic acid n-octyl ester, carbonochloridic acid, octyl ester, chloroformic acid octyl ester, n-octylchloroformate, octyl chlorocarboxylate, octyl chloridocarbonate #, acmc-209ov2
CID PubChem 81956
Nom IUPAC Octyle carbonochloridate
SMILES CCCCCCCCOC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Octyl chloroformate
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.9840g/mL
Point d’ébullition 90.0°C to 91.0°C (11.0 mmHg)
Point d’éclair 75°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCO2(CH2)7CH3
Indice de réfraction 1.4300 to 1.4320
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.984
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble.
Poids de la formule 192.69
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide