Learn More
Octyl D-galactofuranoside, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Octyl D-Galactofuranoside |
| CAS | 202403-49-4 |
| Formule moléculaire | C14H28O6 |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-12(18)11(17)13(20-14)10(16)9-15/h10-18H,2-9H2,1H3/t10?,11-,12?,13-,14?/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCOC1C([C@@H]([C@@H](O1)C(CO)O)O)O |
| Nom IUPAC | (2S,3S)-2-(1,2-dihydroxyéthyl)-5-octoxyoxolane-3,4-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 292.37 |
| Poids de la formule | 292.1886 |