Learn More
Octyl Gallate, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Octylgallate |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-15(19)11-9-12(16)14(18)13(17)10-11/h9-10,16-18H,2-8H2,1H3 |
| Poids de la formule | 282.1467 |