Learn More
Octyl Gallate, TRC
Code produit 30417979
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30417979 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30417979 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO1485432.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Octylgallate
CAS 1034-01-1
Formule moléculaire C15 H22 O5
Quantité 2.5 g
Synonyme Octyl gallate, Octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, E311
Formule InChI InChI=1S/C15H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-15(19)11-9-12(16)14(18)13(17)10-11/h9-10,16-18H,2-8H2,1H3
SMILES CCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
Nom IUPAC octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
Poids moléculaire (g/mol) 282.33
Poids de la formule 282.1467