Learn More
N-Méthyl-béta-alaninenitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10686504 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10686504 5 g Flacon en verre 5g
10516992 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10686504 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 416460050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3158-26-7 | C9H17NO | 155.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3158-26-7
Formule moléculaire C9H17NO
Poids moléculaire (g/mol) 155.24
Numéro MDL MFCD00013887
Clé InChI DYQFCTCUULUMTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme octyl isocyanate, octylisocyanate, octane, 1-isocyanato, n-octylisocyanate, 1-octyl isocyanate, n-octyl isocyanate, 1-isocyanato-octane, isocyanic acid, octyl ester, octanisocyanate
CID PubChem 76616
Nom IUPAC 1-isocyanatooctane
SMILES CCCCCCCCN=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Octyl isocyanate
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Point d’ébullition 200°C to 204°C
Point d’éclair 71°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)7NCO
Indice de réfraction 1.4290 to 1.431
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes in water
Poids de la formule 155.24
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Octyl isocyanate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .