Learn More
Cytiva Gel octylique Sepharose™ CL-4B
Code produit 11524945 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 ml
Conditionnement:
200mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11524945 200 ml 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11524945 Supplier Cytiva Supplier No. 17079001
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Pour une utilisation dans la chromatographie par interaction hydrophobe (HIC)
  • Groupe octyle couplé à des billes d’agarose réticulée à 4 % via une liaison éther
  • Granulométrie moyenne de 90 μm
  • Concentration en ligand de 40 μmole/ml de milieu drainé
  • Stable dans tous les tampons et additifs aqueux couramment utilisés, tels que l’urée à 8 M et le chlorhydrate de guanidine à 6 M
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Octyle Sepharose CL-4B
À utiliser avec (application) Pour la chromatographie d’interaction hydrophobe
Quantité 200 ml
Type de ligand Octyl
Granulométrie 45 μm-165 μm
Plage de pH 3 à 12
Type de support Agarose réticulé à 4°%
Conditions de stockage 4deg;C à 30deg;C, 20 % d’éthanol ou NaOH 0,1 M
compliance-icons
Product Identifier
  • Octyl Sepharose CL-4B, 200 ml
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol